(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, D(-)-Valinol
422470050
ACRO422470050EA 89.3 EUR
ACRO422470050
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Dichte: 0.931 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064297
CAS-Nummer: 4276-09-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -18° (20 °C, 589 nm) (c=10, EtOH)