p-Xylol 99% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Dimethylbenzol
422670010
ACRO422670010EA
245
EUR
ACRO422670010
p-Xylol 99% für die Spektroskopie
p-Xylol
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106,17 g/mol Siedepunkt: 138,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 0,866 g/cm³ Flammpunkt: 25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008556 CAS-Nummer: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 420 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤15 APHA |
Suitability | (in liquid scint. counting) Passes test |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...