Tris(diethylamino)phosphin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
423080250
423080050
423081000
ACRO423080250EA
180
EUR
ACRO423080250
ACRO423080050
ACRO423081000
Tris(diethylamino)phosphin 95%
Tris(diethylamino)phosphin
Formel:
C₁₂H₃₀N₃P Siedepunkt: 111 °C (6 mmHg) Dichte: 0,89 g/cm³ Flammpunkt: 58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009041 CAS-Nummer: 2283-11-6 EINECS: 218-920-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to light orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |