Ethylacetat 99.5% ACS für die Spektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Essigester, Essigsäureethylester, EtOAc

423175000 423170025
ACRO423175000EA 35.9 EUR
ACRO423175000 ACRO423170025
Ethylacetat 99.5% ACS für die Spektroskopie
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 75…78 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –83.5 °C
Dichte: 0.902 g/cm³
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR