Phthalsäureanhydrid ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
423320020 423325000 423320050
ACRO423320020EA 117 EUR
ACRO423320020 ACRO423325000 ACRO423320050
Phthalsäureanhydrid ACS
Phthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Siedepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 132 °C
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration by coupling 99.0 to 100.2 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm