di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
423365000
423360025
423361000
ACRO423365000EA
65.6
EUR
ACRO423365000
ACRO423360025
ACRO423361000
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99+% ACS
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 70 °C Dichte: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149694 CAS-Nummer: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00541 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Residue after ignition | ≤0.02 % |
Titration with KMnO4 | 99.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...