Ammoniumthiocyanat 98% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
423410030
423415000
ACRO423410030EA
216
EUR
ACRO423410030
ACRO423415000
Ammoniumthiocyanat 98% ACS
Ammoniumthiocyanat
Formel:
NH₄SCN Schmelzpunkt: 149 °C Dichte: 1,3 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011428 CAS-Nummer: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 Merck Index: 13,00564 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystals |
Titration Argentimetric | ≥97.5 % |
Residue after ignition | ≤0.025 % |
pH | 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Iodine consuming subst. | ≤0.004 meq/g |