Ammoniumcer(IV)nitrat 99% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

423545000 423540250 423541000 423540500 423540025
ACRO423545000EA 251 EUR
ACRO423545000 ACRO423540250 ACRO423541000 ACRO423540500 ACRO423540025
Ammoniumcer(IV)nitrat 99% ACS
Ammoniumcer(IV)nitrat
Formel: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151121
CAS-Nummer: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,00509

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR