Kupfer(II)acetat Monohydrat ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Cupriaacetat Monohydrat, Kupferdiacetat Monohydrat, Essigsäure Kupfer(II)salz Monohydrat, Grünspan

423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 395 EUR
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Kupfer(II)acetat Monohydrat ACS
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Siedepunkt: 240 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR