Diphenylamin ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
423650050
423651000
423655000
ACRO423650050EA
46
EUR
ACRO423650050
ACRO423651000
ACRO423655000
Diphenylamin ACS
Diphenylamin
Formel:
(C₆H₅)₂NH Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 52…54 °C Dichte: 1.165 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003014 CAS-Nummer: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03349 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52.5 to 54.0 °C |
Solubility | (in alcohol) Passes test |
Residue after ignition | ≤0.03 % |
Sensitivity | (to nitrate) Passes test |
Nitrate (NO3) | Passes test |