Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Eisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat, Eisenalaun Dodecahydrat, Eisenammoniumalaun Dodecahydrat, Ammoniumeisenalaun Dodecahydrat

423690250 423695000 423690025
ACRO423690250EA 33 EUR
ACRO423690250 ACRO423695000 ACRO423690025
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat 99% ACS
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Violet Crystals
Titration Iodometric 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Nitrate (NO3) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferrous iron (Fe 2+) (Limit about 0.001%) Passes test
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR