Bromwasserstoff ∼48% in Wasser ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
423785000
423780025
ACRO423785000EA
79.1
EUR
ACRO423785000
ACRO423780025
Bromwasserstoff ∼48% in Wasser ACS
Bromwasserstoff
Formel:
HBr Molecular Weight: 80.91 g/mol Siedepunkt: -66.7 Schmelzpunkt: –11 °C Dichte: 1.48 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011323 CAS-Nummer: 10035-10-6 UN: 1788 ADR: 8 II Merck Index: 13,04799 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Residue after ignition | ≤0.002 % |
Titration with NaOH | 47.0 to 49.0 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Iodide (I) | ≤30 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤10 ppm |
SO4 and SO3 (as SO4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤1 ppm |
Selenium (Se) | ≤0.01 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |