Lithiumperchlorat 95+% ACS

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

423865000
ACRO423865000EA 237 EUR
ACRO423865000
Lithiumperchlorat 95+% ACS
Lithium perchlorate
Formel: ClLiO₄
Molecular Weight: 106,39 g/mol
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 236 °C
Dichte: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011079
CAS-Nummer: 7791-03-9
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05561

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline or granular powder or crystals
Titration Argentometric ≥95.0 %
pH 6.0 to 7.5 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR