Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Quecksilberdinitrat Monohydrat

423941000 423945000
ACRO423941000EA 92.4 EUR
ACRO423941000 ACRO423945000
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Dichte: 4,3 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149736
CAS-Nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Residue after reduction ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR