Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quecksilberdinitrat Monohydrat
423941000
423945000
ACRO423941000EA
92.4
EUR
ACRO423941000
ACRO423945000
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat ACS
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat
Formel:
Hg(NO₃)₂·1H₂O Schmelzpunkt: 77…79 °C Dichte: 4,3 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149736 CAS-Nummer: 7783-34-8 EINECS: 233-152-3 UN: 1625 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Titration with NH4SCN | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Residue after reduction | ≤0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...