Kaliumdichromat 99+% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

424110500 424115000 424110025
ACRO424110500EA 23.9 EUR
ACRO424110500 ACRO424115000 ACRO424110025
Kaliumdichromat 99+% ACS
Kaliumdichromat
Formel: K₂Cr₂O₇
Siedepunkt: 500 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 398 °C
Dichte: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Orange Crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR