Kaliumpermanganat 99+% ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

424170025 424175000
ACRO424170025EA 204 EUR
ACRO424170025 ACRO424175000
Kaliumpermanganat 99+% ACS
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR