di-Natriumhydrogenphosphat 99+% ACS geeignet für Pufferlösungen

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

424375000 424370025 424370100
ACRO424375000EA 54.2 EUR
ACRO424375000 ACRO424370025 ACRO424370100
di-Natriumhydrogenphosphat 99+% ACS geeignet für Pufferlösungen
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder or granular powder
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
pH 8.7 to 9.3 (5 % solution at 25.0°C)
Titration excess HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR