Natriumwolframat Dihydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
424470050 424475000 424471000
ACRO424470050EA 25.9 EUR
ACRO424470050 ACRO424475000 ACRO424471000
Natriumwolframat Dihydrat 99+% ACS
Natriumwolframat Dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Gravimetry 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Molybdenum (Mo) ≤10 ppm
Heavy metals & Fe (as Pb) ≤0.001 %
Titrable free base ≤0.02 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %