Stärke, löslich ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 308 EUR
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Stärke, löslich ACS
Stärke, löslich
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Schmelzpunkt: 256…258 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR