Thioacetamid 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
424530250
424531000
424535000
ACRO424530250EA
48.7
EUR
ACRO424530250
ACRO424531000
ACRO424535000
Thioacetamid 99+% ACS
Thioacetamid
Formel:
CH₃CSNH₂ Schmelzpunkt: 112…114 °C Dichte: 1,37 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008070 CAS-Nummer: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 13,09391 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 114 °C |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Clarity of solution | (2% soln.) Passes test |