Thioharnstoff 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Aminomercaptoameisensäureamid, Thiocarbamid
424540010
424542500
ACRO424540010EA
170
EUR
ACRO424540010
ACRO424542500
Thioharnstoff 99+% ACS
Thioharnstoff
Formel:
NH₂CSNH₂ Molecular Weight: 76.12 g/mol Schmelzpunkt: 171…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008067 CAS-Nummer: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,09443 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 174 to 177 °C |
Titration Argentometric | ≥99.0 % (On dried basis) |
Loss on drying | ≤0.5 % (1.5 g, 105 °C, 2 h) |
Solubility | (16.5g in 100ml water,25 °C) Passes test |
Residue after ignition | ≤0.1 % |