Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
424660025
424660100
ACRO424660025EA
91.5
EUR
ACRO424660025
ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₄ Molecular Weight: 234.211 g/mol Schmelzpunkt: 220…225 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216477 CAS-Nummer: 16732-57-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 220 to 225 °C |
Titration with TBAH | ≥94 % |