2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
424840025
ACRO424840025EA 77.7 EUR
ACRO424840025
2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95%
2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216484
CAS-Nummer: 205985-95-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %