3-(Methylsulfonyl)benzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
424860025
ACRO424860025EA 58.5 EUR
ACRO424860025
3-(Methylsulfonyl)benzoesäure 95%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
Molecular Weight: 200.21 g/mol
Schmelzpunkt: 230…238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216488
CAS-Nummer: 5345-27-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 230 to 238 °C
HPLC ≥94 %