3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
424870025
ACRO424870025EA
70.9
EUR
ACRO424870025
3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95%
3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₀ClNO₂S Schmelzpunkt: 227…230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216487 CAS-Nummer: 80213-28-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥94 % |
Loss on drying | ≤5 % |