4-(Methylsulfonyl)benzonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
424890025
ACRO424890025EA 68 EUR
ACRO424890025
4-(Methylsulfonyl)benzonitril 95%
4-(Methylsulfonyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO₂S
Molecular Weight: 181,2100 g/mol
Schmelzpunkt: 137…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216489
CAS-Nummer: 22821-76-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
GC ≥94 %