4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
424900025
ACRO424900025EA 104 EUR
ACRO424900025
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 95%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Appearance: Yellow to light beige to light brown Crystalline powder or crystals
Formel: C₈H₈O₃S
Schmelzpunkt: 155…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216485
CAS-Nummer: 5398-77-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
GC ≥94 %