2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid, 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
425010010
ACRO425010010EA 35.7 EUR
ACRO425010010
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure 95%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₄S
Molecular Weight: 234.66 g/mol
Schmelzpunkt: 192…193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216496
CAS-Nummer: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 196 °C
Loss on drying ≤5 %
Titration with NaOH ≥94 %