2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pyridin-4-yl)malonaldehyde
425340025
ACRO425340025EA
113
EUR
ACRO425340025
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Pyridyl)malondialdehyde
Appearance: Beige to brown Powder
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,149 g/mol Schmelzpunkt: >320 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216535 CAS-Nummer: 51076-46-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥94 % |
GC | ≥97.5 % |