N-(4-Pentinyl)phthalimid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
425730050 425730250
ACRO425730050EA 57.6 EUR
ACRO425730050 ACRO425730250
N-(4-Pentinyl)phthalimid 97%
N-(4-Pentinyl)phthalimid
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 87…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798110
CAS-Nummer: 6097-07-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥96.0 %