tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
425820050 425820250
ACRO425820050EA 65.4 EUR
ACRO425820050 ACRO425820250
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
Siedepunkt: 80 °C (,2 mmHg)
Dichte: 0,977 g/cm³
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216581
CAS-Nummer: 86953-79-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure