2-Fluor-m-anisaldehyd 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-3-methoxybenzaldehyd, 2-Fluor-3-anisaldehyd
425830010
ACRO425830010EA 0 EUR
ACRO425830010
2-Fluor-m-anisaldehyd 96%
2-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411962
CAS-Nummer: 103438-88-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥95 %