Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
425960050
425960250
ACRO425960050EA
30.7
EUR
ACRO425960050
ACRO425960250
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Siedepunkt: 114…140 °C (,3 mmHg) Dichte: 1,185 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673144 CAS-Nummer: 19099-93-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to light yellow to light orange Powder or solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |