(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
426030010
ACRO426030010EA
76
EUR
ACRO426030010
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure 98%
(2,3,6-Trifluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₆H₂F₃CH₂COOH Schmelzpunkt: 111…114 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061217 CAS-Nummer: 114152-23-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 115 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |