4,7-Phenanthroline 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
426100010
ACRO426100010EA
61.6
EUR
ACRO426100010
4,7-Phenanthroline 98%
4,7-Phenanthroline
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formel:
C₁₂H₈N₂ Molecular Weight: 180.21 g/mol Schmelzpunkt: 172…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004987 CAS-Nummer: 230-07-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 174 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |