Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
426160010
ACRO426160010EA 68.8 EUR
ACRO426160010
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat 95%
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,61 g/mol
Siedepunkt: 168…170 °C (22 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007837
CAS-Nummer: 5202-89-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure