4-(N-Boc-aminomethyl)aniline 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
426200010
ACRO426200010EA
66.6
EUR
ACRO426200010
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline 97%
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 222,288 g/mol Schmelzpunkt: 75…80 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03001716 CAS-Nummer: 94838-55-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 81 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |