2-(Diphenylphosphino)benzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Formylphenyl)diphenylphosphine
426400010
ACRO426400010EA
91
EUR
ACRO426400010
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyd 97%
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Formel:
C₁₉H₁₅OP Molecular Weight: 290,30 g/mol Schmelzpunkt: 112…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013367 CAS-Nummer: 50777-76-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 120 °C |
GC | ≥96.0 % |