L-Tyrosine disodium salt 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
426410250
426411000
426415000
ACRO426410250EA
59.1
EUR
ACRO426410250
ACRO426411000
ACRO426415000
L-Tyrosine disodium salt 98%
L-Tyrosine disodium salt
Appearance: White to tan Crystalline powder
Formel:
C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037203 CAS-Nummer: 69847-45-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤19.3 % |
HPLC | ≥97.5 % |
pH | 10.5 to 11.5 (1 % in water) |
Specific optical rotation | -12.5° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O) |