(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
426450010
ACRO426450010EA 143 EUR
ACRO426450010
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamin 97%
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,899 g/cm³
Flammpunkt: 51 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191348
CAS-Nummer: 132883-44-4
UN: 2733
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %
Specific optical rotation -12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1% ethanol)