3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010
426720050
ACRO426720010EA
49.4
EUR
ACRO426720010
ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Formel:
C₇H₁₆O₃ Siedepunkt: 90…93 °C (14 mmHg) Dichte: 0,941 g/cm³ Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00074850 CAS-Nummer: 16777-87-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...