Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
427600010
427600500
427602500
ACRO427600010EA
165
EUR
ACRO427600010
ACRO427600500
ACRO427602500
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98+%
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 222.29 g/mol Siedepunkt: 153 °C (10 mmHg) Flammpunkt: 163 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064956 CAS-Nummer: 4098-71-9 UN: 2290 ADR: 6.1 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % (sum of mixed isomers) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...