3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-1-propanal, Benzyl 3-oxopropylcarbamate, N-Phenylmethoxycarbonyl-3-aminopropanal
427720010
ACRO427720010EA 66.7 EUR
ACRO427720010
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde 95%
3-[(Benzyloxycarbonyl)amino]propionaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Schmelzpunkt: 52…57 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05664298
CAS-Nummer: 65564-05-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 61 °C
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure