Bis(2-methyl-2-propanyl)-[(Z)-1H-pyrazol-1-ylmethylyliden]biscarbamat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis-Boc-pyrazolocarboxamidine, 1-[N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)carbamimidoyl]-1H-pyrazole, N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine, N,N'-Bis-BOC protected, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide
427970010
427970050
427970250
ACRO427970010EA
56.1
EUR
ACRO427970010
ACRO427970050
ACRO427970250
Bis(2-methyl-2-propanyl)-[(Z)-1H-pyrazol-1-ylmethylyliden]biscarbamat 98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Formel:
C₁₄H₂₂N₄O₄ Schmelzpunkt: 86…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075122 CAS-Nummer: 152120-54-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 90 °C |
HPLC | ≥97.5 % |