2,2-Dimethyl-4-pentensäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428090010
ACRO428090010EA
53
EUR
ACRO428090010
2,2-Dimethyl-4-pentensäure 97%
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel:
C₇H₁₂O₂ Siedepunkt: 104…108 °C (20 mmHg) Dichte: 0,933 g/cm³ Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012304 CAS-Nummer: 16386-93-9 UN: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |