Aluminiumacetat basisch 90%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

428190010 428192500
ACRO428190010EA 151 EUR
ACRO428190010 ACRO428192500
Aluminiumacetat basisch 90%
Aluminiumacetat basisch
Formel: C₄H₇AlO₅
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008688
CAS-Nummer: 142-03-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Aluminium (Al) 15.0 to 18.3 % (ICP)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR