1-Benzylindole-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Benzyl-1H-indole-3-carboxylic acid
428260050
ACRO428260050EA
210
EUR
ACRO428260050
1-Benzylindole-3-carboxylic acid 98%
1-Benzylindole-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 251,285 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00057094 CAS-Nummer: 27018-76-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥97.5 % |