AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form Ionenaustauscherharz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
429290025
429291000
429295000
ACRO429290025EA
280
EUR
ACRO429290025
ACRO429291000
ACRO429295000
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form Ionenaustauscherharz
AMBERLITE® IRN-78, Ionenaustauscher (OH-)-Form
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145822 CAS-Nummer: 11128-95-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to amber Spherical beads |
Harmonic mean size | 0.580 to 0.680 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.20 |
Moisture holding capacity | 54.0 to 60.0 % (OH) |
Total volume capacity | ≥1.10 eq/l (OH) as is |