Isochinolin-8-amin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoquinolin-8-amine, 8-Aminoisoquinoline
429400010
429400050
ACRO429400010EA
161
EUR
ACRO429400010
ACRO429400050
Isochinolin-8-amin 97%
Isochinolin-8-amin
Formel:
C₉H₈N₂ Schmelzpunkt: 168…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179553 CAS-Nummer: 23687-27-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 167 to 170 °C |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Conductivity | ≤1 µS/cm |